3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoylchloride
PC3104-100G
PC3104-25G
PC3104-5G
APOSPC3104-100GEA
91.5
EUR
APOSPC3104-100G
APOSPC3104-25G
APOSPC3104-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel:
C₉H₃ClF₆O Siedepunkt: 65…67 °C/12mmHg Dichte: 1.526 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 72 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000387 CAS-Nummer: 785-56-8 EINECS: 212-322-0 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |