3,3'-Bis(trifluormethyl)benzophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC3101-1G PC3101-5G PC3101-25G
APOSPC3101-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3101-1G APOSPC3101-5G APOSPC3101-25G
3,3'-Bis(trifluormethyl)benzophenon
3,3'-Bis(trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₅H₈F₆O
Molekulargewicht: 318.22 g/mol
Schmelzpunkt: 98…102 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000390
CAS-Nummer: 1868-00-4