3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,3'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
PC3086M-1G
PC3086M-250MG
APOSPC3086M-1GEA
364
EUR
APOSPC3086M-1G
APOSPC3086M-250MG
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Formel:
C₁₄H₁₀F₆N₂ Schmelzpunkt: 116…118 °C Flammpunkt: 165 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236672 CAS-Nummer: 346-88-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |