2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bis(trifluoromethyl)biphenyl
PC3086K-1G PC3086K-5G PC3086K-25G
APOSPC3086K-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3086K-1G APOSPC3086K-5G APOSPC3086K-25G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Formel: C₁₄H₁₀F₆N₂
Schmelzpunkt: 180…181 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190155
CAS-Nummer: 341-58-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III