3,4'-Bis(trifluormethyl)benzhydrol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3086E-1G PC3086E-5G
APOSPC3086E-1GEA 84.1 EUR
APOSPC3086E-1G APOSPC3086E-5G
3,4'-Bis(trifluormethyl)benzhydrol 97%
3,4'-Bis(trifluormethyl)benzhydrol
Formel: C₁₅H₁₀F₆O
Molekulargewicht: 320.23 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045091
CAS-Nummer: 203915-48-4