3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidoxim 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N'-Hydroxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzimidamide
PC3066-1G
PC3066-25G
PC3066-5G
APOSPC3066-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3066-1G
APOSPC3066-25G
APOSPC3066-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidoxim 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamidoxim
Formel:
C₉H₆F₆N₂O Schmelzpunkt: 131…133 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00068188 CAS-Nummer: 72111-09-2 |