4-Ethoxy-2,6-difluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303127-1G
PC303127-5G
APOSPC303127-1GEA
271
EUR
APOSPC303127-1G
APOSPC303127-5G
4-Ethoxy-2,6-difluoranilin 97%
4-Ethoxy-2,6-difluoranilin
Formel:
C₈H₉F₂NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832394 CAS-Nummer: 1017779-79-1 |