4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
PC303075-10G PC303075-5G PC303075-1G
APOSPC303075-10GEA 328 EUR
APOSPC303075-10G APOSPC303075-5G APOSPC303075-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₂F₂O₃
Molekulargewicht: 230.21 g/mol
Schmelzpunkt: 112…115 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201018
CAS-Nummer: 123843-56-1