4,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303074-5G PC303074-1G PC303074-25G
APOSPC303074-5GEA 203 EUR
APOSPC303074-5G APOSPC303074-1G APOSPC303074-25G
4,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid 98%
4,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂O
Molekulargewicht: 237.04 g/mol
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660220
CAS-Nummer: 886499-64-5
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II