3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303061-5G PC303061-1G
APOSPC303061-5GEA 313 EUR
APOSPC303061-5G APOSPC303061-1G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin 98%
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07786683
CAS-Nummer: 400771-41-7
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,II