2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC303044-10G
PC303044-5G
PC303044-1G
APOSPC303044-10GEA
485
EUR
APOSPC303044-10G
APOSPC303044-5G
APOSPC303044-1G
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₉H₆F₃NO Schmelzpunkt: 66…68 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832322 CAS-Nummer: 1017778-93-6 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...