2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC303028-5G
PC303028-1G
APOSPC303028-5GEA
231
EUR
APOSPC303028-5G
APOSPC303028-1G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₈H₇ClF₃N Schmelzpunkt: 35…37 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115990 CAS-Nummer: 39226-96-5 UN-Nummer: 3259 ADR: 8,III |