2,6-Difluor-3-methoxybenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC303023-5G
PC303023-25G
PC303023-50G
PC303023-100G
APOSPC303023-5GEA
173
EUR
APOSPC303023-5G
APOSPC303023-25G
APOSPC303023-50G
APOSPC303023-100G
2,6-Difluor-3-methoxybenzylamin 98%
2,6-Difluor-3-methoxybenzylamin
Formel:
C₈H₉F₂NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115905 CAS-Nummer: 886498-50-6 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,III |