2,4-Difluor-3-methoxyanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Amino-2,6-difluoroanisole
PC303017-10G PC303017-5G PC303017-1G
APOSPC303017-10GEA 473 EUR
APOSPC303017-10G APOSPC303017-5G APOSPC303017-1G
2,4-Difluor-3-methoxyanilin 98%
2,4-Difluor-3-methoxyanilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115929
CAS-Nummer: 886499-08-7
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III