5-Fluor-2-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC303005-1G PC303005-5G PC303005-10G
APOSPC303005-1GEA 180 EUR
APOSPC303005-1G APOSPC303005-5G APOSPC303005-10G
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 98%
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)phenylessigsäure
Formel: C₉H₆F₄O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519339
CAS-Nummer: 1092460-92-8