4-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302991-10G PC302991-5G PC302991-1G
APOSPC302991-10GEA 261 EUR
APOSPC302991-10G APOSPC302991-5G APOSPC302991-1G
4-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Formel: C₉H₈FN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115882
CAS-Nummer: 80141-93-1
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III