4'-(Pentafluorthio)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302967-5G PC302967-1G PC302967-25G
APOSPC302967-5GEA 986 EUR
APOSPC302967-5G APOSPC302967-1G APOSPC302967-25G
4'-(Pentafluorthio)acetophenon 98%
4'-(Pentafluorthio)acetophenon
Formel: C₈H₇F₅OS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652408
CAS-Nummer: 401892-83-9