4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302966-5G
PC302966-1G
APOSPC302966-5GEA
178
EUR
APOSPC302966-5G
APOSPC302966-1G
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₈F₂O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03964657 CAS-Nummer: 162401-59-4 |