3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302957-1G
PC302957-250MG
APOSPC302957-1GEA
259
EUR
APOSPC302957-1G
APOSPC302957-250MG
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₄F₄O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18783221 CAS-Nummer: 1242258-49-6 |