2-Chlor-4,6-bis(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302910-1G PC302910-5G PC302910-10G
APOSPC302910-1GEA 177 EUR
APOSPC302910-1G APOSPC302910-5G APOSPC302910-10G
2-Chlor-4,6-bis(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Formel: C₉H₃ClF₆O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025366
CAS-Nummer: 916420-48-9