(5-Methyl-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302896-1G
PC302896-5G
PC302896-10G
APOSPC302896-1GEA
159
EUR
APOSPC302896-1G
APOSPC302896-5G
APOSPC302896-10G
(5-Methyl-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 97%
(5-Methyl-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₁₀H₉F₃O₂ Schmelzpunkt: 117…120 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832298 CAS-Nummer: 1017778-27-6 |