5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302894-10G PC302894-5G PC302894-1G
APOSPC302894-10GEA 282 EUR
APOSPC302894-10G APOSPC302894-5G APOSPC302894-1G
5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₉H₇F₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660291
CAS-Nummer: 120985-68-4