4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302889-10G PC302889-5G PC302889-1G
APOSPC302889-10GEA 493 EUR
APOSPC302889-10G APOSPC302889-5G APOSPC302889-1G
4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzylamin 98%
4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06212985
CAS-Nummer: 771581-64-7