4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-p-anisic acid, Benzoic acid, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC302887-5G
PC302887-1G
APOSPC302887-5GEA
197
EUR
APOSPC302887-5G
APOSPC302887-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₉F₃O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22682822 CAS-Nummer: 1431329-61-1 |