4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302883-10G
PC302883-5G
PC302883-1G
APOSPC302883-10GEA
282
EUR
APOSPC302883-10G
APOSPC302883-5G
APOSPC302883-1G
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₉H₈BrF₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09025406 CAS-Nummer: 916420-86-5 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |