4-Chlor-3-ethoxy-2-fluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302865-1G
PC302865-5G
APOSPC302865-1GEA
159
EUR
APOSPC302865-1G
APOSPC302865-5G
4-Chlor-3-ethoxy-2-fluoranilin 97%
4-Chlor-3-ethoxy-2-fluoranilin
Formel:
C₈H₉ClFNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19687218 CAS-Nummer: 1323966-31-9 |