4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
PC302863-1G PC302863-5G
APOSPC302863-1GEA 159 EUR
APOSPC302863-1G APOSPC302863-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇ClFNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687183
CAS-Nummer: 1323966-29-5
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III