4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
PC302857-1G PC302857-5G
APOSPC302857-1GEA 159 EUR
APOSPC302857-1G APOSPC302857-5G
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉ClF₃NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687214
CAS-Nummer: 1435806-19-1