4-Brom-3-fluor-2-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302856-1G
PC302856-5G
APOSPC302856-1GEA
183
EUR
APOSPC302856-1G
APOSPC302856-5G
4-Brom-3-fluor-2-(trifluormethyl)anilin 97%
4-Brom-3-fluor-2-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄BrF₄N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11519308 CAS-Nummer: 1092460-59-7 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |