α-Brom-3-chlor-2,4-difluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302827-10G
PC302827-5G
PC302827-1G
PC302827-25G
PC302827-100G
APOSPC302827-10GEA
513
EUR
APOSPC302827-10G
APOSPC302827-5G
APOSPC302827-1G
APOSPC302827-25G
APOSPC302827-100G
α-Brom-3-chlor-2,4-difluortoluol 97%
α-Brom-3-chlor-2,4-difluortoluol
Formel:
C₇H₄BrClF₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116003 CAS-Nummer: 886501-15-1 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |