2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
PC302807-100MG PC302807-500MG
APOSPC302807-100MGEA 48 EUR
APOSPC302807-100MG APOSPC302807-500MG
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
Formel: C₁H₁F₄NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687203
CAS-Nummer: 1435806-24-8