2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzamide
PC302794-1G PC302794-5G PC302794-250MG
APOSPC302794-1GEA 342 EUR
APOSPC302794-1G APOSPC302794-5G APOSPC302794-250MG
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide 98%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide
Formel: C₇H₅ClF₅NOS
Molekulargewicht: 281.63 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22988934
CAS-Nummer: 1431329-71-3