2-Chlor-4,5-difluorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (2-Chloro-4,5-difluorophenyl)methanamine
PC302793-5G PC302793-1G
APOSPC302793-5GEA 177 EUR
APOSPC302793-5G APOSPC302793-1G
2-Chlor-4,5-difluorbenzylamin 98%
2-Chlor-4,5-difluorbenzylamin
Formel: C₇H₆ClF₂N
Molekulargewicht: 177.58 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213035
CAS-Nummer: 771582-19-5
UN-Nummer: 2735
ADR: 8 II