2,6-Difluor-3-methoxybenzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302791-10G PC302791-5G PC302791-1G
APOSPC302791-10GEA 328 EUR
APOSPC302791-10G APOSPC302791-5G APOSPC302791-1G
2,6-Difluor-3-methoxybenzylbromid 98%
2,6-Difluor-3-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂O
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115906
CAS-Nummer: 886498-55-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II