5-Methyl-2-(trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302762-1G PC302762-5G PC302762-10G
APOSPC302762-1GEA 136 EUR
APOSPC302762-1G APOSPC302762-5G APOSPC302762-10G
5-Methyl-2-(trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
5-Methyl-2-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₈F₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832297
CAS-Nummer: 1017778-24-3
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III