4-Fluor-2-methylbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
PC302752-10G PC302752-5G
APOSPC302752-10GEA 296 EUR
APOSPC302752-10G APOSPC302752-5G
4-Fluor-2-methylbenzylalkohol 97%
4-Fluor-2-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701058
CAS-Nummer: 80141-91-9