4,5-Difluor-2-methoxybenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302735-10G PC302735-5G PC302735-1G
APOSPC302735-10GEA 246 EUR
APOSPC302735-10G APOSPC302735-5G APOSPC302735-1G
4,5-Difluor-2-methoxybenzoesäure 97%
4,5-Difluor-2-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₆F₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660196
CAS-Nummer: 425702-18-7