2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302693-5G PC302693-1G
APOSPC302693-5GEA 132 EUR
APOSPC302693-5G APOSPC302693-1G
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzylamin 95%
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972912
CAS-Nummer: 771582-58-2