2-Fluor-5-(pentafluorthio)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302685-1G PC302685-5G
APOSPC302685-1GEA 422 EUR
APOSPC302685-1G APOSPC302685-5G
2-Fluor-5-(pentafluorthio)benzoesäure 98%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formel: C₇H₄F₆O₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652494
CAS-Nummer: 1240257-15-1