2-Fluor-4,6-bis(trifluormethyl)benzoesäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific

PC302682-10G PC302682-5G PC302682-25G
APOSPC302682-10GEA 249 EUR
APOSPC302682-10G APOSPC302682-5G APOSPC302682-25G
2-Fluor-4,6-bis(trifluormethyl)benzoesäure 97%
2-Fluor-4,6-bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₉H₃F₇O₂
Schmelzpunkt: 111…114 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258669
CAS-Nummer: 1017777-41-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR