3,5-Difluor-2-ethoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzonitrile
PC302679-10G
PC302679-5G
PC302679-1G
APOSPC302679-10GEA
282
EUR
APOSPC302679-10G
APOSPC302679-5G
APOSPC302679-1G
3,5-Difluor-2-ethoxybenzonitril 98%
3,5-Difluor-2-ethoxybenzonitril
Formel:
C₉H₇F₂NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258716 CAS-Nummer: 1017779-80-4 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |