6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302651-10G PC302651-5G PC302651-1G
APOSPC302651-10GEA 224 EUR
APOSPC302651-10G APOSPC302651-5G APOSPC302651-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylaniline
Formel: C₇H₇ClFN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660187
CAS-Nummer: 702640-48-0