(6-Chlor-2-fluor-3-methoxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
PC302634-1G PC302634-5G PC302634-10G
APOSPC302634-1GEA 60.9 EUR
APOSPC302634-1G APOSPC302634-5G APOSPC302634-10G
(6-Chlor-2-fluor-3-methoxyphenyl)essigsäure 98%
(6-Chlor-2-fluor-3-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₈ClFO₃
Schmelzpunkt: 134…137 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832273
CAS-Nummer: 1017777-83-1