(4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302601-1G
PC302601-5G
PC302601-10G
APOSPC302601-1GEA
120
EUR
APOSPC302601-1G
APOSPC302601-5G
APOSPC302601-10G
(4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₁₀H₉F₃O₃ Schmelzpunkt: 96…99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
916420-90-1 |