4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC302597-10G PC302597-5G
APOSPC302597-10GEA 478 EUR
APOSPC302597-10G APOSPC302597-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201064
CAS-Nummer: 1373920-63-8