4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-ETHOXY-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYLAMINE
PC302587-5G
PC302587-1G
APOSPC302587-5GEA
185
EUR
APOSPC302587-5G
APOSPC302587-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₁₀H₁₂F₃NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13196584 CAS-Nummer: 1206593-27-2 |