4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide
PC302569-1G PC302569-5G
APOSPC302569-1GEA 116 EUR
APOSPC302569-1G APOSPC302569-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide
Formel: C₈H₇ClFNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687206
CAS-Nummer: 1323966-12-6