3'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302531-25G PC302531-5G
APOSPC302531-25GEA 449 EUR
APOSPC302531-25G APOSPC302531-5G
3'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
3'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆ClF₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115856
CAS-Nummer: 886497-11-6