3'-Chlor-4'-ethoxy-5'-fluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302525-5G PC302525-1G PC302525-25G PC302525-100G
APOSPC302525-5GEA 89.9 EUR
APOSPC302525-5G APOSPC302525-1G APOSPC302525-25G APOSPC302525-100G
3'-Chlor-4'-ethoxy-5'-fluoracetophenon 98%
3'-Chlor-4'-ethoxy-5'-fluoracetophenon
Formel: C₁₀H₁₀ClFO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832347
CAS-Nummer: 1017779-05-3