3-Brom-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302520-1G
PC302520-5G
APOSPC302520-1GEA
171
EUR
APOSPC302520-1G
APOSPC302520-5G
3-Brom-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 98%
3-Brom-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure
Formel:
C₉H₆BrF₃O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11519378 CAS-Nummer: 1092461-35-2 |